주요 문서
SML0494
Sigma-Aldrich
VU0361737
≥98% (HPLC)
동의어(들):
CID-44191096, ML128, N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩464,667
₩464,667
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩464,667
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩464,667
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
film
색상
white
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2ccccn2)ccc1Cl
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-18-12-8-9(5-6-10(12)14)16-13(17)11-4-2-3-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI key
ARYUXFNGXHNNDM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM) with greater than 50 fold selectivity over other mGluR subtypes. The EC50 values for human and rat mGlu4 are 240 and 110 nM, respectively, compared to greater than 10 mM for all other mGluRs.
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM).
특징 및 장점
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.