주요 문서
SML0461
Sigma-Aldrich
PH-002
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[[4-[[2-(3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxo-1-phthalazinyl)acetyl]amino]phenyl]methyl]-1-piperazinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, PH 002, PH002
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩232,334
25 MG
₩818,395
₩232,334
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩232,334
25 MG
₩818,395
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H33N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
491.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩232,334
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCN(CC2=CC=C(NC(CC3=NN(C)C(C4=C3C=CC=C4)=O)=O)C=C2)CC1)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H33N5O4/c1-27(2,3)36-26(35)32-15-13-31(14-16-32)18-19-9-11-20(12-10-19)28-24(33)17-23-21-7-5-6-8-22(21)25(34)30(4)29-23/h5-12H,13-18H2,1-4H3,(H,28,33)
InChI key
GSXXTLWPQMHHDJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that restores mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 levels, rescues impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth. PH-002 is an apoE4 structure corrector that reverses the apoE4 detrimental effects.
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction; apoE4 structure corrector.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)