Merck
다음으로 건너뛰기
SML0366
Cipamfylline
≥98% (HPLC)
동의어(들):
8-Amino-1,3-bis(cyclopropylmethyl)-3,9-dihydro-1H-Purine-2,6-dione, BRL 61063
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
5 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩628,285
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C13H17N5O2
CAS 번호:
Molecular Weight:
275.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
₩628,285
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
​
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2N(CC3CC3)C(=O)N(CC4CC4)C(=O)c2[nH]1
InChI
1S/C13H17N5O2/c14-12-15-9-10(16-12)17(5-7-1-2-7)13(20)18(11(9)19)6-8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H3,14,15,16)
InChI key
KSPYMJJKQMWWNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor that has been shown to cause a cellular redistribution of PDE4A4 into accretion foci, through an association with the ubiquitin scaffolding protein p62.
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
292893SML1322
description
≥98% (HPLC)
description
95%
description
≥98%
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
95%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 20 mg/L, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
저장 등급
11 - Combustible Solids
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)