주요 문서
SML0298
Sigma-Aldrich
PSNCBAM-1
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-(4-Chlorophenyl)-N′-[3-[6-(1-pyrrolidinyl)-2-pyridinyl]phenyl]-urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩218,834
25 MG
₩737,804
₩218,834
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩218,834
25 MG
₩737,804
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H21ClN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
392.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩218,834
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(NC(=O)Nc2cccc(c2)-c3cccc(n3)N4CCCC4)cc1
InChI
1S/C22H21ClN4O/c23-17-9-11-18(12-10-17)24-22(28)25-19-6-3-5-16(15-19)20-7-4-8-21(26-20)27-13-1-2-14-27/h3-12,15H,1-2,13-14H2,(H2,24,25,28)
InChI key
HDAYFSFWIPRJSO-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1.
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1. The compound blocks the effects of WIN 55212-2 and CP55940, and reduces food intake and weight gain in rats.
특징 및 장점
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Thomas F Gamage et al.
Neuropharmacology, 125, 365-375 (2017-08-15)
While allosteric modulators of the cannabinoid type-1 receptor (CB
문서
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.