주요 문서
SML0290
Sigma-Aldrich
MLS000389544
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(Methylsulfonyl)-3-nitro-benzoic acid 2-oxo-2-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)ethyl ester, MLS-389544, [2-(1-Adamantylamino)-2-oxoethyl] 4-methylsulfonyl-3-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩199,955
25 MG
₩799,110
₩199,955
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩199,955
25 MG
₩799,110
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24N2O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
436.48
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩199,955
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3
InChI
1S/C20H24N2O7S/c1-30(27,28)17-3-2-15(7-16(17)22(25)26)19(24)29-11-18(23)21-20-8-12-4-13(9-20)6-14(5-12)10-20/h2-3,7,12-14H,4-6,8-11H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
BTXTVUJWNPMQBT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
MLS000389544 is a selective and potent methylsulfonylnitrobenzoate thyroid hormone receptor β (TRβ) antagonist that blocks the association of TRβ with steroid receptor coactivator 2 (SRC2).
MLS000389544 is a selective and potent methylsulfonylnitrobenzoate thyroid hormone receptor β (TRβ) antagonist that blocks the association of TRβ with steroid receptor coactivator 2 (SRC2). It effectively block TR-mediated gene transcription. MLS000389544 is selective for TR over other NR family members. It appears to act by irreversible mechanisms and target cysteine residues in the coactivator binding pocket.
특징 및 장점
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.