SML0214
SAMT-247
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(S-Acetylthiosalicyloyl)aminopropamide, N-[2-Acetylthiobenzoyl]-β-alaninamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩174,682
₩174,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩174,682
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
266.32
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩174,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light yellow
solubility
H2O: ≥2 mg/mL at 60 °C
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
SAMT-247 may be used in HIV-1 related studies.
생화학적/생리학적 작용
HIV inhibitor by modifying the NCp7 region of Gag in infected cells
SAMT-247 inhibits HIV by modifying the nucleocapsid NCp7 region of Gag in infected cells, blocking Gag processing and reducing infectivity.
SAMT-247 is a microbicide that decreases the viral infectivity and infectivity of the progeny virus in HIV-1 infections.[1]
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Cecilia Cheng-Mayer et al.
AIDS (London, England), 25(15), 1833-1841 (2011-07-14)
Development of an effective vaccine or topical compound to prevent HIV transmission remains a major goal for control of the AIDS pandemic. Using a nonhuman primate model of heterosexual HIV-1 transmission, we tested whether a topical microbicide that reduces viral