주요 문서
SML0144
Sigma-Aldrich
2002-H20
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-amino-N-[3-(2-benzoxazolyl)-4-hydroxyphenyl]-benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H15N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
345.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(O)c(c2)-c3nc4ccccc4o3
InChI
1S/C20H15N3O3/c21-13-7-5-12(6-8-13)19(25)22-14-9-10-17(24)15(11-14)20-23-16-3-1-2-4-18(16)26-20/h1-11,24H,21H2,(H,22,25)
InChI key
NVVIQGMTHCUMFT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
2002-H20 is an Alheimer′s Aβ peptide binder. It inhibits Aβ-induced death of PC12 cells, reducing the amount of toxic oligomer by enhancing fibril formation.
Alheimer′s Aβ peptide binder
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)