생물학적 소스
Verticillium hemipterigenum
분석
≥98% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
H2O: insoluble
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
항생제 활성 스펙트럼
viruses
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C23H29ClO4/c1-13(10-11-23(5)14(2)7-9-19(26)16(23)4)6-8-17-21(27)18(12-25)15(3)20(24)22(17)28/h6,10-12,14,16,27-28H,7-9H2,1-5H3/b11-10+,13-6+
InChI key
SETVRSKZJJWOPA-OGCXVWDESA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable