SML0083
GSK 1059615 sodium salt hydrate
동의어(들):
(5Z)-5-[[4-(4-pyridinyl)-6-quinolinyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione sodium salt hydrate
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
색상
yellow
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
주관자
GlaxoSmithKline
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].O=C1[N-]C(=O)C(\S1)=C\c2ccc3nccc(-c4ccncc4)c3c2
InChI
1S/C18H11N3O2S.Na.H2O/c22-17-16(24-18(23)21-17)10-11-1-2-15-14(9-11)13(5-8-20-15)12-3-6-19-7-4-12;;/h1-10H,(H,21,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/b16-10-;;
InChI key
KKSRFFGUIONCPS-FLPKAINGSA-M
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
면책조항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자