주요 문서
SML0016
Sigma-Aldrich
CCG-63802
동의어(들):
α-[[9-Methyl-2-(3-methylphenoxy)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]methylene]-2-benzothiazoleacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩149,510
25 MG
₩511,865
₩149,510
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩149,510
25 MG
₩511,865
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H18N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
450.51
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩149,510
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (;warmed DMSO)
저장 온도
room temp
애플리케이션
CCG-63802 may be used to study G-protein-mediated cell signaling.
생화학적/생리학적 작용
CCG-63802 is a reversible, allosteric inhibitor of RGS4
GCC-63802 binds to RGS4 and blocks interaction with Goa (IC50 = 1.9 uM). RGS4 (Regulator of G protein Signaling) is one of the RGP proteins responsible for terminating mu opioid receptor signaling. RSG proteins are GTPase activators, and drive G protein subunits to an inactive, GDP-bound form.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the G Proteins (Heterotrimeric) and Opioid Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Heterotrimeric G proteins modulate intracellular signals from 7TM receptors, impacting various cellular functions and drug targets.
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.