SML0010
LY-334370 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
4-Fluoro-N-[3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indol-5-yl]benzamide hydrochloride hydrate
About This Item
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to tan
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
주관자
Eli Lilly
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccc(NC(=O)c4ccc(F)cc4)cc23
InChI
1S/C21H22FN3O.ClH/c1-25-10-8-14(9-11-25)19-13-23-20-7-6-17(12-18(19)20)24-21(26)15-2-4-16(22)5-3-15;/h2-7,12-14,23H,8-11H2,1H3,(H,24,26);1H
InChI key
DGPDGAPZTPSHBL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터