주요 문서
SMB00903
Sigma-Aldrich
Rebaudioside F
동의어(들):
Rebaudioside F
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H68O22
Molecular Weight:
936.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
생물학적 소스
Stevia sp.
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
색상
white to off-white
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Rebaudioside F is a diterpenoid glycoside isolated from the leaves of a high rebausioside C producing line of Stevia rebaudiana.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)