주요 문서
SMB00510
Sigma-Aldrich
9-methoxycarbonyldec-9-enoic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
228.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C=C(C(OC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H20O4/c1-10(12(15)16-2)8-6-4-3-5-7-9-11(13)14/h1,3-9H2,2H3,(H,13,14)
InChI key
ZUNJWEGRDSXKIO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)