주요 문서
SMB00508
Sigma-Aldrich
1-Undecanoyl-rac-glycerol
동의어(들):
2,3-Dihydroxypropyl undecanoate, Undecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H28O4
CAS Number:
Molecular Weight:
260.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95%
양식
powder
작용기
ester
지질 유형
unsaturated FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC(O)COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h13,15-16H,2-12H2,1H3
InChI key
INEPAWKRVXYLTC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Undecanoyl-rac-glycerol (2,3-Dihydroxypropyl undecanoate) is the 2,3-dihydroxypropyl ester of undecanoic acid.
Undecanoic acid is a medium chain free fatty acid (FFA).[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Medium-chain fatty acids as ligands for orphan G protein-coupled receptor GPR84.
Wang J et al
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 34457-34456 (2006)