주요 문서
SMB00304
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Ser((Ac)4-β-D-Glc)-OH
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-Ser((Ac)4-β-D-Glc)-OH, N-α-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-O-β-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-L-serine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H35NO14
CAS Number:
Molecular Weight:
657.62
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
작용기
Fmoc
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CO[C@H]4[C@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O4)=O
InChI
1S/C32H35NO14/c1-16(34)41-15-26-27(44-17(2)35)28(45-18(3)36)29(46-19(4)37)31(47-26)42-14-25(30(38)39)33-32(40)43-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,40)(H,38,39)/t25-,26?,27+,28?,29-,31+/m0/s1
InChI key
UGQPZVSWEMKXBN-ZMHPHGCUSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)