주요 문서
SMB00279
Sigma-Aldrich
Chitosan dimer dihydrochloride
≥85% (HPLC), powder
동의어(들):
Chitosan dimer dihydrochloride, Chitobiose dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩345,709
₩345,709
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩345,709
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24N2O9 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
413.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩345,709
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥85% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](N)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](N)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O.Cl.Cl
InChI
1S/C12H24N2O9.2ClH/c13-5-9(19)10(4(2-16)21-11(5)20)23-12-6(14)8(18)7(17)3(1-15)22-12;;/h3-12,15-20H,1-2,13-14H2;2*1H/t3-,4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11?,12+;;/m1../s1
InChI key
QBSWPIQMUDKRHR-SORUAGQPSA-N
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1