주요 문서
SMB00242
Sigma-Aldrich
23-Hydroxytormentic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩725,827
₩725,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩725,827
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H48O6
CAS Number:
Molecular Weight:
504.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩725,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O6/c1-17-9-12-30(24(34)35)14-13-27(4)18(22(30)29(17,6)36)7-8-21-25(2)15-19(32)23(33)26(3,16-31)20(25)10-11-28(21,27)5/h7,17,19-23,31-33,36H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,19-,20-,21-,22-,23+,25+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
YCOKATFNRPZIIU-NIZSJLHKSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)