주요 문서
SMB00235
Sigma-Aldrich
Evodol
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩753,841
₩753,841
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩753,841
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H28O9
CAS Number:
Molecular Weight:
484.50
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩753,841
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)C(OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C(O)=C13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H28O9/c1-22(2)17-16(28)18(29)24(4)13(25(17)11-32-15(27)9-14(25)34-22)5-7-23(3)19(12-6-8-31-10-12)33-21(30)20-26(23,24)35-20/h6,8,10,13-14,19-20,28H,5,7,9,11H2,1-4H3/t13-,14-,19?,20+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
InChI key
SNGHLUWTFLYPMT-FBIYPHEJSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)