주요 문서
SMB00213
Sigma-Aldrich
Lamiide
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩714,053
₩714,053
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩714,053
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H26O12
CAS Number:
Molecular Weight:
422.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩714,053
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@](C)(O)[C@@H](O)C[C@]13O
InChI
1S/C17H26O12/c1-16(24)8(19)3-17(25)6(13(23)26-2)5-27-15(12(16)17)29-14-11(22)10(21)9(20)7(4-18)28-14/h5,7-12,14-15,18-22,24-25H,3-4H2,1-2H3/t7-,8+,9-,10+,11-,12-,14+,15+,16+,17+/m1/s1
InChI key
VFYACENSDOLJGQ-SNONCDODSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)