주요 문서
SMB00168
Sigma-Aldrich
Ruscoponticoside C
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩478,268
₩478,268
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩478,268
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H58O12
CAS Number:
Molecular Weight:
706.86
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.25
₩478,268
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O)O)O[C@H]3[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](OC8(OCC(=C)CC8)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C[C@H](C3)O)C
InChI
1S/C38H58O12/c1-17-8-11-38(46-15-17)18(2)28-26(50-38)14-24-22-7-6-20-12-21(39)13-27(37(20,5)23(22)9-10-36(24,28)4)48-35-33(30(42)25(40)16-45-35)49-34-32(44)31(43)29(41)19(3)47-34/h6,18-19,21-35,39-44H,1,7-16H2,2-5H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36-,37-,38?/m0/s1
InChI key
URTQATADKAKTAX-PQFOWHQUSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)