주요 문서
SMB00157
Sigma-Aldrich
Jaslanceoside B
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H30O14
CAS Number:
Molecular Weight:
566.51
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)C[C@H]1C(=C/COC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)\[C@@H](OC=C1C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C26H30O14/c1-36-20(30)10-16-15(8-9-37-19(29)7-4-13-2-5-14(28)6-3-13)25(38-12-17(16)24(34)35)40-26-23(33)22(32)21(31)18(11-27)39-26/h2-8,12,16,18,21-23,25-28,31-33H,9-11H2,1H3,(H,34,35)/b7-4+,15-8+/t16-,18+,21+,22-,23+,25-,26-/m0/s1
InChI key
MGEVYVDQMTWJNV-KMSMSTEWSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)