주요 문서
SMB00130
Sigma-Aldrich
Sakakin
≥95% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
1-O-β-D-Glucosylorcinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩478,268
₩478,268
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩478,268
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18O7
CAS Number:
Molecular Weight:
286.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩478,268
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1cc(O)cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c1
InChI
1S/C13H18O7/c1-6-2-7(15)4-8(3-6)19-13-12(18)11(17)10(16)9(5-14)20-13/h2-4,9-18H,5H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI key
YTXIGTCAQNODGD-UJPOAAIJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)