주요 문서
SMB00117
Sigma-Aldrich
Vernodalol
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩410,466
₩410,466
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩410,466
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24O8
CAS Number:
Molecular Weight:
392.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩410,466
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)[C@H]1[C@H](O)[C@H]2C(=C)C(=O)OC[C@]2(C[C@@H]1OC(=O)C(=C)CO)C=C
InChI
1S/C20H24O8/c1-6-20-7-13(28-17(23)10(2)8-21)14(11(3)18(24)26-5)16(22)15(20)12(4)19(25)27-9-20/h6,13-16,21-22H,1-4,7-9H2,5H3/t13-,14+,15+,16-,20+/m0/s1
InChI key
FZALQGCQQJLGKE-BBNZOYGDSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Wenjun Wu et al.
Molecular carcinogenesis, 56(10), 2190-2199 (2017-05-04)
Tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a potent anti-tumor agent that triggers apoptosis in cells from multiple types of carcinoma but not in normal cells. However, diverse mechanisms are associated with insensitivity to TRAIL in various cancers. TRAIL