주요 문서
SCP0244
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Sar⁹
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩184,933
5 MG
₩637,116
₩184,933
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩184,933
5 MG
₩637,116
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C64H100N18O13S1
Molecular Weight:
1361.66
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.32
₩184,933
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
제품명
[Sar9]-Substance P,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥72%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Sar-Leu-Met-NH2
애플리케이션
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Sar9]-Substance P and [Sar9] substance P-sulphone (NK1-receptor agonist) are used to study and differentiate NK1-receptors activities from NK2R and NK3R activities.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)