주요 문서
SCP0240
Sigma-Aldrich
Somatostatin 28 1-12
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩306,632
5 MG
₩926,391
₩306,632
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩306,632
5 MG
₩926,391
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C49H81N17O19S1
Molecular Weight:
1244.33
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.32
₩306,632
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥85%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu
애플리케이션
Somatostatin 28 1-12 (SS28(1-12)) is a somatostatin fragment that is monitored in brain tissue to track processing of somatostatin. SS28(1-12) may be used as an immunogen to generate SS28(1-12) antibodies.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)