주요 문서
SCP0209
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 53-84 human
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 μG
₩621,282
1 MG
₩926,391
₩621,282
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 μG
₩621,282
1 MG
₩926,391
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C149H253N43O54
Molecular Weight:
3510.86
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.32
₩621,282
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥65%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
애플리케이션
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation, increases calcium levels in blood, in counteraction to calcitonin. PTH also regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. PTH (39-84) and (53-84) are C-terminal peptides of PTH used to resolve PTH activity.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)