주요 문서
SCP0189
Sigma-Aldrich
MMP 13 Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩399,606
₩399,606
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩399,606
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C51H65N13O15
Molecular Weight:
1100.14
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩399,606
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
MMP 13 Substrate, fluorogenic,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Cha-Gly--Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2
애플리케이션
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-DNP-DPA-NH2 is used as a fluorogenic substrate for matrix metalloprotein-13 (collagenase-3, MMP-13).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)