주요 문서
SCP0025
Sigma-Aldrich
Gamma Secretase Inhibitor Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩203,609
₩203,609
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩203,609
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20N2O4
Molecular Weight:
352.38
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩203,609
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
제품명
APP γ Secretase Inhibitor,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥75%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester
애플리케이션
Gamma-secretase is a protein complex containing presenilin, nicastrin, APH-1, and PEN-2. 3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester is used as an amyloid precursor protein (APP) gamma secretase inhibitor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)