주요 문서
SBP3500586
Sigma-Aldrich
SYNPO2 Blocking Peptide for SAB3500586
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
0.05 MG
₩99,470
₩99,470
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
0.05 MG
₩99,470
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩99,470
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
synthetic
양식
liquid
종 반응성
human, mouse
농도
200 μg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
면역원
20 amino acids near the amino terminus of human SYNPO2.
애플리케이션
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
결합
This peptide blocks the action of antibody SAB3500586.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)