주요 문서
SBP3141
Sigma-Aldrich
TLR4 Blocking Peptide for PRS3141
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
0.05 MG
₩171,637
₩171,637
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
0.05 MG
₩171,637
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩171,637
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
양식
liquid
종 반응성
human
농도
200 μg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
면역원
15 amino acids near the amino terminus of human TLR4.
애플리케이션
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
결합
This peptide blocks the action of antibody PRS3141.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)