SAE0051
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Enterococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
동의어(들):
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, GPO, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 UNITS
₩487,809
₩487,809
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
500 UNITS
₩487,809
About This Item
₩487,809
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
관련 카테고리
일반 설명
Glycerol 3-phosphate oxidase is a member of the cytoplasmic oxygen utilizing catabolic enzymes.[1] It is usually a cytoplasmic protein, present in M. pneumoniae. It is produced from glycerophospholipids, that are normally found in the respiratory tract.[2] Glycerol 3-phosphate oxidase helps to reduce dioxygen to water/hydrogen peroxide.[1]
단위 정의
One unit will oxidize 1.0 micromole of L-glycerol 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate with the formation of H2O2 per min at pH 7.0 and 37 deg C.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Advances in Microbial Physiology: Volume 73, 73 (2018)
Mollicutes: molecular biology and pathogenesis (2014)