주요 문서
SAB5702892
Sigma-Aldrich
Anti-NFIB / NF1B2 Antibody, clone 7T1G5, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CTF, HMGIC/NFIB, NF-I/B, NF1-B, NFI-B, NFI-RED, NFIB2, NFIB3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
7T1G5, monoclonal
양식
liquid
분자량
47 kDa
종 반응성
mouse, mouse
농도
1.24 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
KPLFSSASPQDSSPRLSTFPQHHHPGIPGVAHSVISTRTPPPPSPLPFPTQAILPPAPSSYFSHPTIRYPPHLNPQDTLKNYVPSYDPSSPQTSQSWYLG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NFIB(4781)
일반 설명
Transcriptional activator of GFAP, essential for proper brain development. Recognizes and binds the palindromic sequence 5′-TTGGCNNNNNGCCAA-3′ present in viral and cellular promoters and in the origin of replication of adenovirus type 2. These proteins are individually capable of activating transcription and replication.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 321-420 of human NFIB / NF1B2 (O00712).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)