주요 문서
SAB5702856
Sigma-Aldrich
Anti-SQS/FDFT1 Antibody, clone 4W10J4, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
DGPT, ERG9, SQS, SS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4W10J4, monoclonal
양식
liquid
분자량
48 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
0.60 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MGIGMAEFLDKHVTSEQEWDKYCHYVAGLVGIGLSRLFSASEFEDPLVGEDTERANSMGLFLQKTNIIRDYLEDQQGGREFWPQEVWSRYVKKLGDFAKPE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FDFT1(2222)
일반 설명
This gene encodes a membrane-associated enzyme located at a branch point in the mevalonate pathway. The encoded protein is the first specific enzyme in cholesterol biosynthesis, catalyzing the dimerization of two molecules of farnesyl diphosphate in a two-step reaction to form squalene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human SQS/FDFT1 (P37268).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)