주요 문서
SAB5702842
Sigma-Aldrich
Anti-PGAM1 Antibody, clone 7V9H9, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
HEL-S-35, PGAM-B, PGAMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
7V9H9, monoclonal
양식
liquid
분자량
28 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.83mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MAAYKLVLIRHGESAWNLENRFSGWYDADLSPAGHEEAKRGGQALRDAGYEFDICFTSVQKRAIRTLWTVLDAIDQMWLPVVRTWRLNERHYGGLTGLNK
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PGAM1(5223)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a mutase that catalyzes the reversible reaction of 3-phosphoglycerate (3-PGA) to 2-phosphoglycerate (2-PGA) in the glycolytic pathway. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2015]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PGAM1 (P18669).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)