Merck
모든 사진(8)
주요 문서
SAB5702801
Sigma-Aldrich
Anti-TOM20 Antibody, clone 10G6I8, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
TOMM20,MAS20,MOM19,TOM20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩607,884
₩607,884
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩607,884
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
₩607,884
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
10G6I8, monoclonal
양식
liquid
분자량
16 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
1 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:100 - 1:500
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:1000 - 1:5000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
YCIYFDRKRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDVE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TOMM20(9804)
일반 설명
Central component of the receptor complex responsible for the recognition and translocation of cytosolically synthesized mitochondrial preproteins. Together with TOM22 functions as the transit peptide receptor at the surface of the mitochondrion outer membrane and facilitates the movement of preproteins into the TOM40 translocation pore (By similarity. Required for the translocation across the mitochondrial outer membrane of cytochrome P450 monooxygenases.
면역원
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-145 of human TOM20 (NP_055580.1).
애플리케이션
WB, IHC, IF/ICC, IP
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)