주요 문서
SAB5702787
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RB(pSer780) Antibody, clone 8R5F5, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
OSRC,PPP1R130,RB,p105-Rb,pRb,pp110,RB1,Rb
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
8R5F5, monoclonal
양식
liquid
분자량
106 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
1.74 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
TLSPI
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RB1(5925)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a negative regulator of the cell cycle and was the first tumor suppressor gene found. The encoded protein also stabilizes constitutive heterochromatin to maintain the overall chromatin structure. The active, hypophosphorylated form of the protein binds transcription factor E2F1. Defects in this gene are a cause of childhood cancer retinoblastoma (RB), bladder cancer, and osteogenic sarcoma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic phosphorylated peptide around S780 of human RB (P06400).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)