주요 문서
SAB5702700
Sigma-Aldrich
Anti-NPY5R Antibody, clone 8E4F9, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
neuropeptide Y receptor Y5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
8E4F9, monoclonal
양식
liquid
분자량
50 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.40 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MDLELDEYYNKTLATENNTAATRNSDFPVWDDYKSSVDDLQYFLIGLYTFVSLLGFMGNLLILMALMKKRNQKTTVNFLIGNLAFSDILVVLFCSPFTLT
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NPY5R(4889)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The encoded protein appears to be involved in regulating food intake, with defects in this gene being associated with eating disorders. Also, the encoded protein is involved in a pathway that protects neuroblastoma cells from chemotherapy-induced cell death, providing a possible therapeutic target against neuroblastoma. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NPY5R (Q15761).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)