주요 문서
SAB5702670
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK2 Antibody, clone 8C9Q8, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
HOOK2, HK2, protein Hook homolog 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
8C9Q8, monoclonal
양식
liquid
분자량
90 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.50 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MSVDKAELCGSLLTWLQTFHVPSPCASPQDLSSGLAVAYVLNQIDPSWFNEAWLQGISEDPGPNWKLKVSNLKMVLRSLVEYSQDVLAHPVSEEHLPDVS
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HOOK2(29911)
일반 설명
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.[supplied by OMIM, Apr 2004]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HOOK2 (Q96ED9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)