주요 문서
SAB5702612
Sigma-Aldrich
Anti-Complement factor H Antibody, clone 10M8Q5, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
AHUS1, AMBP1, ARMD4, ARMS1, CFHL3, FH, FHL1, HF, HF1, HF2, HUS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩607,884
₩607,884
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩607,884
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
₩607,884
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
10M8Q5, monoclonal
양식
liquid
분자량
160 kDa
종 반응성
human
농도
0.37 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
GGNVFEYGVKAVYTCNEGYQLLGEINYRECDTDGWTNDIPICEVVKCLPVTAPENGKIVSSAMEPDREYHFGQAVRFVCNSGYKIEGDEEMHCSDDGFWSK
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CFH(3075)
일반 설명
This gene is a member of the Regulator of Complement Activation (RCA) gene cluster and encodes a protein with twenty short consensus repeat (SCR) domains. This protein is secreted into the bloodstream and has an essential role in the regulation of complement activation, restricting this innate defense mechanism to microbial infections. Mutations in this gene have been associated with hemolytic-uremic syndrome (HUS) and chronic hypocomplementemic nephropathy. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq, Oct 2011]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Complement factor H (P08603).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)