주요 문서
SAB5702565
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD1 Antibody, clone 2E7N10, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
AA, NTEF-1, REF1, TCF-13, TCF13, TEAD-1, TEF-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
2E7N10, monoclonal
양식
liquid
분자량
50 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.64 mg/mL
기술
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MEPSSWSGSESPAENMERMSDSADKPIDNDAEGVWSPDIEQSFQEALAIYPPCGRRKIILSDEGKMYGRNELIARYIKLRTGKTRTRKQVSSHIQVLARR
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TEAD1(7003)
일반 설명
This gene encodes a ubiquitous transcriptional enhancer factor that is a member of the TEA/ATTS domain family. This protein directs the transactivation of a wide variety of genes and, in placental cells, also acts as a transcriptional repressor. Mutations in this gene cause Sveinsson's chorioretinal atrophy. Additional transcript variants have been described but their full-length natures have not been experimentally verified. [provided by RefSeq, May 2010]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human TEAD1 (P28347).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IP, ChIP
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)