주요 문서
SAB5702482
Sigma-Aldrich
Anti-SENP1 Antibody, clone 1C3I4, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
SuPr-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
1C3I4, monoclonal
양식
liquid
분자량
73 kDa
종 반응성
human
농도
0.33 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
VTVVQETQKKGHKLTDSEDEFPEITEEMEKEIKNVFRNGNQDEVLSEAFRLTITRKDIQTLNHLNWLNDEIINFYMNMLMERSKEKGLPSVHAFNTFFFTKL
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SENP1(29843)
일반 설명
This gene encodes a cysteine protease that specifically targets members of the small ubiquitin-like modifier (SUMO) protein family. This protease regulates SUMO pathways by deconjugating sumoylated proteins. This protease also functions to process the precursor SUMO proteins into their mature form. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-501 of human SENP1 (Q9P0U3).
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)