주요 문서
SAB5702362
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT3/SLC2A3 Antibody, clone 6T3F2, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
GLUT3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩607,884
₩607,884
예상 입고일2025년 3월 06일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩607,884
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
₩607,884
예상 입고일2025년 3월 06일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
6T3F2, monoclonal
양식
liquid
분자량
48-60 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.25mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MGTQKVTPALIFAITVATIGSFQFGYNTGVINAPEKIIKEFINKTLTDKGNAPPSEVLLTSLWSLSVAIFSVGGMIGSFSVGLFVNRFGRRNSMLIVNLL
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC2A3(6515)
일반 설명
Facilitative glucose transporter that can also mediate the uptake of various other monosaccharides across the cell membrane. Mediates the uptake of glucose, 2-deoxyglucose, galactose, mannose, xylose and fucose, and probably also dehydroascorbate. Does not mediate fructose transport.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GLUT3/SLC2A3 (P11169).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IP
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)