주요 문서
SAB5702267
Sigma-Aldrich
Anti-PQBP1 Antibody, clone 8D8H6, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
PQBP1,MRX2,MRX55,MRXS3,MRXS8,NPW38,RENS1,SHS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
8D8H6, monoclonal
양식
liquid
분자량
38 kDa
종 반응성
rat, mouse
농도
2.00 mg/mL
기술
western blot: 1:200 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PQBP1(10084)
일반 설명
This gene encodes a nuclear polyglutamine-binding protein that is involved with transcription activation. The encoded protein contains a WW domain. Mutations in this gene have been found in patients with Renpenning syndrome 1 and other syndromes with X-linked mental retardation. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene.
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human PQBP1.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)