주요 문서
SAB5702168
Sigma-Aldrich
Anti-ACTN3 Antibody, clone 4H7E6, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
actinin, alpha 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩607,884
₩607,884
예상 입고일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩607,884
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
₩607,884
예상 입고일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4H7E6, monoclonal
양식
liquid
분자량
103 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.6 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
DRLEGDHQLLQESLVFDNKHTVYSMEHIRVGWEQLLTSIARTINEVENQVLTRDAKGLSQEQLNEFRASFNHFDRKQNGMMEPDDFRACLISMGYDLGEVE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ACTN3(89)
일반 설명
This gene encodes a member of the alpha-actin binding protein gene family. The encoded protein is primarily expressed in skeletal muscle and functions as a structural component of sarcomeric Z line. This protein is involved in crosslinking actin containing thin filaments. An allelic polymorphism in this gene results in both coding and non-coding variants; the reference genome represents the coding allele. The non-functional allele of this gene is associated with elite athlete status. [provided by RefSeq, Feb 2014]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 700-800 of human ACTN3 (Q08043).
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)