Merck
모든 사진(6)
주요 문서
SAB5701644
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH1L1 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩534,195
₩534,195
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩534,195
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩534,195
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human, mouse, rat
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ALDH1L1(10840)
일반 설명
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+), and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family. Loss of function or expression of this gene is associated with decreased apoptosis, increased cell motility, and cancer progression. There is an antisense transcript that overlaps on the opposite strand with this gene locus. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012]
면역원
A synthesized peptide derived from human ALDH1L1
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)