Merck
모든 사진(6)
주요 문서
SAB5701542
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT1 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩584,437
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩584,437
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, human, mouse
농도
2.05 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRMT1(3276)
일반 설명
This gene encodes a member of the protein arginine N-methyltransferase (PRMT) family. Post-translational modification of target proteins by PRMTs plays an important regulatory role in many biological processes, whereby PRMTs methylate arginine residues by transferring methyl groups from S-adenosyl-L-methionine to terminal guanidino nitrogen atoms. The encoded protein is a type I PRMT and is responsible for the majority of cellular arginine methylation activity. Increased expression of this gene may play a role in many types of cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 5. [provided by RefSeq, Dec 2011]
면역원
A synthesized peptide derived from human PRMT1
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)