주요 문서
SAB5701477
Sigma-Aldrich
Anti-U1A/SNRPA antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩584,437
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩584,437
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human, mouse, rat
농도
0.2 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SNRPA(6626)
일반 설명
The protein encoded by this gene associates with stem loop II of the U1 small nuclear ribonucleoprotein, which binds the 5' splice site of precursor mRNAs and is required for splicing. The encoded protein autoregulates itself by polyadenylation inhibition of its own pre-mRNA via dimerization and has been implicated in the coupling of splicing and polyadenylation. [provided by RefSeq, Oct 2010]
면역원
A synthesized peptide derived from human U1A/SNRPA
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)