주요 문서
SAB5701242
Sigma-Aldrich
Anti-PRSS2 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩584,437
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩584,437
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, human, mouse
농도
0.33 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRSS2(5645)
일반 설명
This gene belongs to the trypsin family of serine proteases and encodes anionic trypsinogen. It is part of a cluster of trypsinogen genes that are located within the T cell receptor beta locus. Enzymes of this family cleave peptide bonds that follow lysine or arginine residues. This protein is found at high levels in pancreatic juice and its upregulation is a characteristic feature of pancreatitis. This protein has also been found to activate pro-urokinase in ovarian tumors, suggesting a function in tumor invasion. In addition, this enzyme is able to cleave across the type II collagen triple helix in rheumatoid arthritis synovitis tissue, potentially participating in the degradation of type II collagen-rich cartilage matrix. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
면역원
Recombinant protein of human PRSS2.
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)