주요 문서
SAB5701124
Sigma-Aldrich
Anti-M1-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩393,211
₩393,211
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩393,211
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩393,211
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
종 반응성
all
농도
0.96 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human M1-linkage Specific Polyubiquitin (NP_066289.3/NP_061828.1).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)