Merck
모든 사진(6)
주요 문서
SAB5701070
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM50 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩584,437
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩584,437
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
mouse, rat, human
농도
0.58 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TIMM50(92609)
일반 설명
This gene encodes a subunit of the TIM23 inner mitochondrial membrane translocase complex. The encoded protein functions as the receptor subunit that recognizes the mitochondrial targeting signal, or presequence, on protein cargo that is destined for the mitochondrial inner membrane and matrix. This protein may also play a role in maintaining the membrane permeability barrier, and knockdown of this gene in human cells results in the release of cytochrome c and apoptosis. [provided by RefSeq, Jul 2016]
면역원
A synthesized peptide derived from human TIMM50
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)